Learn More
KO-947, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493146
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16493146
Marke: Medchem Express HY112181
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.
KO-947 is a potent and selective inhibitor of ERK1/2 kinases with potential utility in MAPK pathway dysregulated tumors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KO-947
Physikalische Form Solid
CAS 1695533-89-1
Farbe Off-White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17N5O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (175.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=CC(NN=C3C4=CC=NC=C4)=C3C=C2CN1CC5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 355.39
Formelmasse 355.39
Reinheit (%) 98.08%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.