Learn More
Kojic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Kojic acid is a natural substance produced by Aspergillus oryzae, also used as an anti-oxidant and radio-protective agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kojic acid |
| CAS | 501-30-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C6H6O4 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.68 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(CO)OC=C1O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.11 |
| Formelmasse | 142.11 |
| Mehr anzeigen |