Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Hochwertige 5 mm-NMR-Probenröhrchen
Jedes Röhrchen erfüllt strenge Spezifikationen hinsichtlich Wanddicke, Variation und Wölbung, um präzise Messungen und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
Marke: DWK Life Sciences 897240-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
Präzisionsgefertigte Röhrchen für den Einsatz in der hochauflösenden NMR-Spektroskopie für die Charakterisierung organischer Moleküle durch Messung der Resonanzfrequenzen von Atomkernen. Zu den Forschungsanwendungen gehört die Analyse von Polymerstrukturen und organischen Lösungen.
- Aus Borosilikatglas Typ I
- Wanddicke: 0.37 mm (0.01475 Zoll)
- Wandvariation und Wölbung sind teilweise von der Röhrchenlänge abhängig
- Alle Probenröhrchen werden mit Klemmkappen aus Kunststoff und sandgestrahlten Beschriftungsbereichen geliefert
Specifications
Borosilikatglas | |
177,8 mm | |
Kompressionspassung | |
±0.0005 in. | |
±0.00025 in. | |
500 MHz | |
Kappe | |
Zylindrisch | |
0,38 mm |
0,19 in. | |
Polyethylen | |
5 mm | |
0.165 Zoll | |
4,2 mm | |
Ideal geeignet für die direkte Abdichtung von Vakuumkammern, Gelenken oder Ventilen | |
7 Zoll | |
0.014 Zoll |