Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Inkubationskolben
Für metabolische Untersuchungen biologischer Stoffe
95.11 € - 258.06 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Gummi |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 10 ml |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Messung der C14O2-Ausbeute nach Inkubation, In-vitro-Inkubationen, Insulin-Bioassays, Persulfat-Oxidationen und Destillation von flüchtigen Säuren oder Basen |
Höhe (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10208294
|
DWK Life Sciences
8823000010 |
10 ml | Gummi | Borosilikatglas | Ohne Seitenarm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11843173
|
DWK Life Sciences
8823600010 |
10 ml | Gummi | Borosilikatglas | Seitenarm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Ideal zur Messung der C14O2-Ausbeute nach Inkubation, In-vitro-Inkubationen, Insulin-Bioassays, Persulfat-Oxidationen und Destillation von flüchtigen Säuren oder Basen. Ebenfalls für die Anwendung mit Phosphat- oder Bikarbonatpuffern geeignet, wenn Säure oder Alkali am Ende der Reaktion hinzugegeben wird.
- Lieferbar mit oder ohne Seitenhals
- Kolben mit Seitenhals ermöglichen das Eindringen der Spritzenkanüle, ohne dass dabei bestehende Anordnungen gestört werden
Bestellinformation
Stopfen und mittige Aufnahme sind separat lieferbar.
Spezifikation
Gummi | |
Borosilikatglas | |
2 Zoll | |
1.2 Zoll | |
Stopfen |
10 ml | |
Zur Messung der C14O2-Ausbeute nach Inkubation, In-vitro-Inkubationen, Insulin-Bioassays, Persulfat-Oxidationen und Destillation von flüchtigen Säuren oder Basen | |
5 cm | |
3.1 cm |