Learn More
Kontes™ Membranfiltrierungs-Laborgefäße
Artikelnummer. 11739055
Click to view available options
Typ:
Flasche (2 l)
Flasche (4 l)
Halterung
Trichter (1 l)
Trichter (300 ml)
Trichter (500 ml)
Trichter(500 mL), Flasche (2 L)
Material:
Glas
Glas mit Fritte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11739055
Marke: Kimble Chase 9538260000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Routinefiltration von korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen.
  • Die Schliffmanschette beseitigt die Phthalatkontamination, die bei der Verwendung von Silikon- oder Neopren-Stopfen auftreten kann
  • Der Stützfuß verfügt über eine Glasfritte mit grober Porosität und einen integrierten Vakuumanschluss, der sich oberhalb der Tropfspitze befindet, um eine Kontamination der Vakuumleitung mit Filtrattröpfchen zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrofilterapparat
Material Glas mit Fritte
Standard-Konusverbindung 40/35
Typ Halterung
Länge (metrisch) 47 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis