Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Birnenförmige Scheidetrichter nach Squibb mit standardmaßigem konischem Stopfen und autoklavierbarem Absperrhahn mit PTFE-Stecker
Mit Standard-Glasstopfen mit Kegelschliff und vollständig autoklavierbarem Hahnstopfen aus PTFE
Marke: DWK Life Sciences KC29048T125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Kunststoffbeschichtete Glasartikel von Kimble Chase KimCote™ bieten zusätzliche Sicherheit, falls es zu einem Bruch kommen sollte
- Niedrigere Stiele haben einen ausreichend großen Durchmesser, so dass eine Flüssigkeitssäule bei geschlossenem Absperrhahn in sich zusammenfällt, wodurch eine komplettere Trennung erreicht wird und der Trichter nicht mehr entleert werden muss
- Entwickelt nach ASTM™ Spezifikationen 1096, Typ-4-Anforderungen
Spezifikation
125 ml | |
ASTM, E1096, Typ IV | |
4 Karton | |
Glas |
Borosilikatglas | |
60 mm | |
2; PTFE | |
Squibb Scheidetrichter |