Learn More
KPNA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen KPNA2
Konzentration 0.19 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16897453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10819-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16887453
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
10819-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The import of proteins into the nucleus is a process that involves at least 2 steps. The first is an energy-independent docking of the protein to the nuclear envelope and the second is an energy-dependent translocation through the nuclear pore complex. Imported proteins require a nuclear localization sequence which generally consists of a short region of basic amino acids or 2 such regions spaced about 10 amino acids apart. Proteins involved in the first step of nuclear import have been identified in different systems. These include the Xenopus protein importin and its yeast homolog, SRP1, which bind to the NLS. KPNA2 protein interacts with the NLSs of DNA helicase Q1 and SV40 T antigen and may be involved in the nuclear transport of proteins. KPNA2 also may play a role in VJ recombination.
Spezifikation
Spezifikation
KPNA2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P52292, P52293
16647, 3838, 85245
KPNA2 Fusion Protein Ag1153
Primary
-20°C
KPNA2
0.19 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Importin subunit alpha 2, IPOA1, Karyopherin subunit alpha 2, KPNA2, QIP2, RAG cohort protein 1, RCH1, SRP1, SRP1 alpha, SRP1alpha
KPNA2
IgG
Antigen Affinity Chromatography