missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRN-633, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491207
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16491207 50 mg 50 Milligramm
16487697 5 mg 5 Milligramm
16475736 100 mg -
16414968 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16491207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12060

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KRN-633 is a potent VEGFR inhibitor with IC50s of 170, 160 and 125 nM for VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3, respectively.

KRN-633 is a potent VEGFR inhibitor with IC50s of 170, 160 and 125 nM for VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KRN-633
CAS 286370-15-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H21ClN4O4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (59.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC(OC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C32)OC)=CC=C1NC(NCCC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 416.86
Formelmasse 416.86
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.