missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KRN5, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487287 5 mg 5 Milligramm
16473136 25 mg 25 Milligramm
16455426 100 mg 100 Milligramm
16440877 50 mg -
16424578 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16487287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112126

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KRN5, a derivative of KRN2, is an oral active Nuclear factor of activated T cells 5 (NFAT5) suppressor, with an IC50 of 750 nM. KRN5 has potential to treat NFAT5-mediated Chronic Arthritis.

KRN5, a derivative of KRN2, is an oral active Nuclear factor of activated T cells 5 (NFAT5) suppressor, with an IC50 of 750 nM. KRN5 has potential to treat NFAT5-mediated Chronic Arthritis.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KRN5
CAS 1800465-47-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H22FNO5
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 5 mg/mL (10.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES COC1=C(OC)C2=C(C=C1)C(CC3=CC=CC=C3F)=C4N(C2=O)CCC(C4=C5)=CC6=C5OCO6
Molekulargewicht (g/mol) 459.47
Formelmasse 459.47
Reinheit (%) 98.24%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.