missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sciences-Mikrotiterplatten aus Polystyrol

Artikelnummer. 10728451 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10728451

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Optimiert für Fluoreszenz und Lumineszenz. Die Fisherbrand™ Krystal™ Mikrotiterplatte mit durchsichtigem Boden, 96-Well verwendet Ultraschallschweißen, um eine flache, optisch klare Basis mit einer festen weißen oder schwarzen Deckplatte leckagefrei zu verbinden, was eine ausgezeichnete Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der photometrischen Messwerte ermöglicht.

Eine durchsichtige Mikrotiterplatte mit undurchsichtigen Seiten (erhältlich in Schwarz oder Weiß), die mit einem proprietären Ultraschall-Schweißverfahren in einer Reinraumumgebung montiert wird.

  • Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
  • Der durchsichtige Plattenboden ermöglicht die direkte mikroskopische Betrachtung
  • Dicke des Bodens: 0.75 mm
  • Zum Einsatz mit Messinstrumenten oben oder unten
  • Standard ANSI/SLAS-Format
  • Well-Volumen von 350 μl
  • Hergestellt aus ultrareinem Polystyrol

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ANSI, SLAS
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte) Instrumente, die von unten oder oben und unten auf der Platte lesen
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Instrumente, die von unten, oben und unten auf der Platte lesen
Anzahl pro Packung 100
Rahmenfarbe Weiß
Wellfarbe Mit durchsichtigem Boden
Länge (metrisch) 127,6 mm
Breite (metrisch) 85,6 mm
Durchmesser (metrisch) Well 6,3 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt