missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KU-0063794, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16498088 10 mg -
16494007 50 mg -
16477856 100 mg -
16420558 5 mg 5 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16498088

Marke: Medchem Express HY50710

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress KU-0063794 is a potent and specific mTOR inhibitor, inhibiting both the mTORC1 and mTORC2 complexes with IC50s of 10 nM.

KU-0063794 is a potent and specific mTOR inhibitor, inhibiting both the mTORC1 and mTORC2 complexes with IC50s of 10 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material KU-0063794
CAS 938440-64-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H31N5O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (35.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=CC=C3C(N=C(N=C3N4CCOCC4)N5C[C@@H](O[C@@H](C5)C)C)=N2)=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 465.54
Formelmasse 465.54
Reinheit (%) 95.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.