Learn More
KU-55933, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485696
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485696 100 mg 100 Milligramm
16467667 5 mg -
16464918 10 mg -
16461167 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485696 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12016
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
KU-55933 is a potent ATM inhibitor with an IC50 and Ki of 12.9 and 2.2 nM, respectively, and is highly selective for ATM as compared to DNA-PK, PI3K/PI4K, ATR and mTOR.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KU-55933
Physikalische Form Solid
CAS 587871-26-9
Farbe Earth Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17NO3S2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : 80 mg/mL (202.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC(C2=C3SC4=C(SC3=CC=C2)C=CC=C4)=C1)N5CCOCC5
Molekulargewicht (g/mol) 395.49
Formelmasse 395.49
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research