Learn More
Ku (p70) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for multiple molecular biology techniques, Epredia™ Ku (p70) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
124.00 € - 576.30 €
Spezifikation
Antigen Ku (p70) Ab-4
Klon N3H10
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12651027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-329-P0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12691027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-329-PABX
Concentrated 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12671027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-329-P1
Concentrated 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12661027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-329-P
Concentrated 1 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12631037
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-329-R7
Prediluted 7 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The Ku autoantigen is a heterodimer of 70kDa (p70) and ∽80kDa (p80) proteins. The p70/p80 dimer is important for function of a 460kDa DNA-dependent protein kinase that phosphorylates certain transcription factors, including Sp1, Oct-1, p53, and SV40 large T antigen in vitro. Ku protein plays a role in cell signaling, proliferation, DNA repair, replication, transcriptional activation, and apoptosis.
Host Species: Mouse
Clone: N3H10
Isotype: IgG2b
Species Reactivity: Human, Monkey and Xenopus. Mouse and Hamster (Western Blotting only). Does not react with cow, rabbit and sea urchin.
Epitope: aa 506-541
Immunogen: Human placental extract designated as PSE1-PL
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: BT474, T47D, HEP-G-2 or HeLa cells; Tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
Ku (p70) Ab-4
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Non-human Primate, Xenopus species
IgG2b
N3H10
Monoclonal
Mouse
DNA Repair
Human placental extract designated as PSE1-PL