Learn More
KW-2449, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490207
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490207 50 mg 50 Milligramm
16454876 100 mg -
16443838 10 mg -
16406567 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490207 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10339
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
KW-2449 is a multi-targeted kinase inhibitor of FLT3, ABL, ABLT315I and Aurora kinase with IC50s of 6.6, 14, 4 and 48 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material KW-2449
Physikalische Form Powder
CAS 1000669-72-6
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H20N4O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (150.42 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(/C=C/C2=NNC3=C2C=CC=C3)C=C1)N4CCNCC4
Molekulargewicht (g/mol) 332.4
Formelmasse 332.4
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research