Learn More
Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
292.00 € - 509.25 €
Spezifikation
| Antigen | Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18495031
|
Novus Biologicals
NBP1-86335-25ul |
25 μL |
292.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18286637
|
Novus Biologicals
NBP1-86335 |
0.1 mL |
539.00 € 509.25 € / 0.10 Milliliter Sparen 29.75 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO Polyclonal specifically detects Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Kynurenine 3-Monooxygenase/KMO | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase) | |
| KMO | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| O15229 | |
| 8564 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GLVGSLQACFLAKRNFQIDVYEAREDTRVATFTRGRSINLALSHRGRQALKAVGLEDQIVSQGIPMRARMIHSLSGKKSAIPYGTKSQYILSVSRENLNKDLLTAAEKYPNVKMHFNHR | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |