Learn More
L-5-Hydroxytryptophan Hydrat, 98 %
Artikelnummer. 11451698
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11451698 1 g -
11461698 5 g 5 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11451698
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13954.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9-8-4350
MDL-Nummer MFCD00064341
ChEBI CHEBI:17780
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-5-Hydroxytryptophan hydrate
Schmelzpunkt 258°C (decomposition)
Summenformel C11H12N2O3
UN-Nummer UN2811
Beilstein 88200
Merck Index 14,4847
Synonym 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
InChI-Schlüssel LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 220.23
Menge 1 g
PubChem CID 439280
Formelmasse 220.23 (Anhydrous)
Optische Drehung −33° (c=1 in Water)
Reinheit (%) 98%