Learn More
MedChemExpress L-(+)-Abrine
Artikelnummer. 16429166
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429166 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN1436
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-(+)-Abrine, a lethal albumin found in Abrus precatorius seeds, is an acute toxic alkaloid and chemical marker for abrin.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 218.25 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 526-31-8
Produkttyp Natural Products
Reinheit 99.76%
Löslichkeit H2O : 2 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
Synonym L-Abrine∣ L-N-Methyltryptophan∣ N-α-Methyl-L-tryptophan
Menge 100 mg