Learn More
L-Adrenalin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391757 25 g 25 Gramm
11381757 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11391757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04911.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51-43-4 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-43-4
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.207
MDL-Nummer MFCD00002204
InChI-Schlüssel UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Synonym epinephrine, l-adrenaline, adrenaline, l-epinephrine, adrenalin, levoepinephrine, epinefrina, --adrenaline, adnephrine, chelafrin
PubChem CID 5816
ChEBI CHEBI:28918
IUPAC-Name 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzol-1,2-diol
SMILES CNCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material L-Adrenaline
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2368277
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3619
Optische Drehung −52° (c=1 in 0.6N HCl)
Formelmasse 183.2
Reinheit (%) ≥98%