Learn More
L-Alaninamid Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409458
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15409458 5 g 5 Gramm
15419458 25 g 25 Gramm
15429458 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15409458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63019.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 33208-99-0 | C3H9ClN2O | 124.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33208-99-0
Summenformel C3H9ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.57
MDL-Nummer MFCD00066145
InChI-Schlüssel FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Synonym l-alaninamide hydrochloride, l-alaninamide hcl, s-2-aminopropanamide hydrochloride, l-alanine amide hydrochloride, 2s-2-aminopropanamide hydrochloride, s-2-aminopropionamide hydrochloride, h-ala-nh2.hcl, ala-nh2 hcl, alaninamide, hydrochloride, l-alaninamidehydrochloride
PubChem CID 2775816
IUPAC-Name (2S)-2-aminopropanamidhydrochlorid
SMILES Cl.C[C@H](N)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alaninamide hydrochloride
Schmelzpunkt 212°C to 217°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 124.57
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest