Learn More
L-Alaninamid Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Alaninamide hydrochloride |
| Schmelzpunkt | 212°C to 217°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 124.57 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |