Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Alanin, 99 %
Catalog Number p-7022853
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-41-7
C3H7NO2
89.09
MFCD00064410
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
5950
CHEBI:16977
(S)-(+)-O-Acetylmandelsäure
C[C@H](N)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
56-41-7
C3H7NO2
89.09
MFCD00064410
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
5950
CHEBI:16977
(S)-(+)-O-Acetylmandelsäure
C[C@H](N)C(O)=O
L-Alanine plays a vital role in glucose-alanine cycle between tissue and liver. It is used for protein construction as well as involved in the metabolism of tryptophan and vitamin pyridoxine. It provides energy for muscles and central nervous system in order to strengthen the immune system. It helps in the metabolism of sugars and organic acids, and enhances the germination rates of Bacillus subtilis spores. It also displays a cholesterol-reducing effect in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und kaltem Ethanol. Schwer löslich in Pyridin. Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt ∽295°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and cold ethanol. Slightly soluble in pyridine. Insoluble in ether and acetone.
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
Dichte 1.432
Menge 25 g