Learn More
L-Alanin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10244700 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10254700 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10329273 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10244700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 102830250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-41-7
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00064410
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Sonstige Aminosäuren 0.5% max. (TLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 381
Spezifische Drehung + 14.50
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Menge 25 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle