Learn More
L-Alanin-Benzylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7056654
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432609
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H65699.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5557-83-5 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5557-83-5
Summenformel C10H14ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.677
MDL-Nummer MFCD00054340
InChI-Schlüssel RLMHWGDKMJIEHH-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-ala-obzl.hcl, l-alanine benzyl ester hydrochloride, h-ala-obzl hcl, s-benzyl 2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine benzyl ester hcl, benzyl l-alaninate hydrochloride, benzyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-obzlhcl, ala-obzl hcl, nh2-ala-obn hcl
PubChem CID 12210893
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 215.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver