Learn More
L-Alanin, mehrfach monographiert, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Alanin |
CAS | 56-41-7 |
Summenformel | C3H7NO2 |
MDL-Nummer | MFCD00064410 |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Synonym | L-Alanin, Alanin, L-Alpha-Alanin, S-Alanin, s-2-Aminopentansäure, L-2-Aminopropansäure, 2S-2-Aminopropansäure, L-+-Alanin, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid |
InChI-Schlüssel | QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N |
SMILES | C[C@H](N)C(O)=O |
IUPAC-Name | (2S)-2-Aminopentansäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 89.09 |