Learn More
L-Alanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15415648 5 g 5 Gramm
15405648 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415648 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59359.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13404-22-3 | Molecular Formula: C7H16ClNO2 | Molecular Weight: 181.66 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13404-22-3
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00035524
InChI-Schlüssel WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11275390
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 168°C to 175°C
Beilstein 3562140
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name Tert-butyl-(2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
Menge 5 g
Formelmasse 181.66
Optische Drehung +1.4° (c=2 in Ethanol)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%