Learn More
L-Alanin-tert-Butylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915401 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915401 1 g Glasflasche -
11377651 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915401 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442920010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13404-22-3 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13404-22-3
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00035524
InChI-Schlüssel WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11275390
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Farbe Weiß
Hinweise zum Prozentgehalt 99 %
Verpackung Glasflasche
IUPAC-Name Tert-butyl-(2S)-2-aminopropanoathydrochlorid
Menge 1 g
Formelmasse 181.66
Physikalische Form Festes oder kristallines Pulver
Produktidentifikator
  • L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride