Learn More
L-Alanin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10668393
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10668393 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10668393
Marke: Fisher BioReagents BP369100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanine
Schmelzpunkt 314°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-41-7
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7.0
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Glührückstand 0.1% max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Sonstige Aminosäuren Chromatographically not detectable
Summenformel C3H7NO2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00064410
Spezifische Drehung 14.3 to 15.2° (+ or -)
Merck Index 15, 197
Lösungszustand (%T) 98% min.
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
Alpha-Vektor Alanine
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Menge 100 g
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest