Learn More
L-Alanyl-L-Glutamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7057579
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15418589
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66996.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Alanyl-L-Glutamin, CAS-Nr. 39537-23-0, ist ein synthetisiertes Dipeptid, das in vitro verdaut werden kann, um stabiles L-Glutamin zu bilden.
A substitute for glutamine in mammalian cell culture media; stable to heat-sterilization.L-Alanyl-L-glutamine is used as a component in pharmaceuticals, cosmetics and food products. It is a stable Gln dipeptide, which protects mice against the jejunal crypt depletion in the setting of dietary protein and fat deficiency. It provides nutritional requirements, improves intestinal health and enhances the immune system. It is also involved in various clinical studies such as cancer treatment, radiation and chemotherapy. It finds application in biotechnology as a component for mammalian cell culture medium. It improves pancreatic beta-cell function, maintaining the mitochondrial metabolism and stimulus-secretion coupling essential for insulin release.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen. An einem kühlen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39537-23-0
Summenformel C8H15N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 217.23
MDL-Nummer MFCD00133046
InChI-Schlüssel HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
SMILES C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanyl-L-glutamine
Schmelzpunkt 222°C
Siedepunkt 615°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S)-2-Aminopropanamido]-4-Carbamoylbutansäure
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C (230°F)
Formelmasse 217.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver