missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-allo-Threonin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7029796
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15463657

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27301.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 28954-12-3
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064268
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Synonym l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
IUPAC-Name (2S,3S)-2-amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O

Specifications

Chemischer Name oder Material L-allo-Threonine
Schmelzpunkt 272°C (decomposition)
Beilstein 1721645
Menge 250 mg
Formelmasse 119.12
Optische Drehung +9.2° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.