Learn More
L(+)-Amethopterinhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10491631 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10002690 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
10066203 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10491631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208101000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
L(+)-Amethopterinhydrat (CAS Nr. 133073-73-1) ist ein wirksamer Inhibitor von Dihydrofolatreduktase und kann eine Tumoren entgegenwirkende Aktivität aufweisen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • L(+)-Amethopterinhydrat ist ein wirksamer Inhibitor von Dihydrofolatreduktase
  • und hat tumorizide Wirkung.
Anwendungen
  • L(+)-Amethopterinhydrat ist ein Inhibitor von DihydrofolatReduktase
  • und kann in Antitumorstudien eingesetzt werden.
  • Es ist ein Mittel zur Unterbrechung des Zellzyklus, das die Synthese von DNA, RNA und Proteinen hemmen kann.
  • Darüber hinaus kann es auch das Ausschütten pro-entzündlicher Zytokinen hemmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133073-73-1
Summenformel C20H22N8O5
Molekulargewicht (g/mol) 454.45
MDL-Nummer MFCD00150847
InChI-Schlüssel FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonym l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
PubChem CID 45157423
IUPAC-Name (2S)-2-[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentandiosäure;dihydrat
SMILES CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Amethopterin hydrate
Schmelzpunkt 195°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 14, 5985
Spezifische Drehung + 21.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Formelmasse 454.44
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.