Learn More
L-(+)-Arabinose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463449
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16463449 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16463449 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW015611
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Arabinose
CAS 5328-37-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C5H10O5
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen H2O : 500 mg/mL (3330.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism