Learn More
L(+)-Arginin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-60848 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10664752
Marke: Thermo Scientific Acros 104991000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 74-79-3 | C6H14N4O2 | 174.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-79-3
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
MDL-Nummer MFCD00002635
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Arginine
Namenshinweis 98+%
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfat 300ppm max.
Sulfatasche 0.1% max.
Menge 100 g
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.