Learn More
L-Argininhydrochlorid, entspricht den Vorgaben mehrerer Arzneibücher, U.S.P., J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Arginin-Hydrochlorid |
| CAS | 1119-34-2 |
| Summenformel | C6H15ClN4O2 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Synonym | L-Arginin-Hydrochlorid, Arginin-Hydrochlorid, L-Arginin-HCL, L-Arginin-Monohydrochlorid, R-Gen, Arginin-Monohydrochlorid, Argamin, L-Arginin, Monohydrochlorid, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y |
| InChI-Schlüssel | KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N |
| SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentansäurehydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.662 |
| Menge | 1 kg |
| Mehr anzeigen |