Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginin-Monohydrochlorid, 98+ %
Artikelnummer. p-7022112
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11457766
Marke: Thermo Scientific Chemicals A14730.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
L-Arginin Monohydrochlorid (L-Arginin-Hydrochlorid oder Arginin-HCl, CAS-Nr. 1119-34-2) ist das Salz der essentiellen Aminosäure Arginin.
L-Arginine monohydrochloride is a precursor of nitric oxide synthesis that induces vasodilation, there by relaxing blood vessels. It is an important intermediate in the urea cycle and involved in the detoxification of nitrogenous wastes. It is commonly used in cell culture media and drug development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in heißem Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119-34-2
Summenformel C6H15ClN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.662
MDL-Nummer MFCD00064550
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonym l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20y
PubChem CID 66250
IUPAC-Name (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine monohydrochloride
Schmelzpunkt 216°C (decomposition)
Beilstein 3631658
Merck Index 14,780
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol.
Dichte 1.42
Menge 100 g
Formelmasse 210.67
Optische Drehung +22° (c=5 in 5N HCl)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) ≥98%