Learn More
L-Arginin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10143483
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10143483 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 10143483
Marke: Fisher BioReagents BP370100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Arginine
Schmelzpunkt 223°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 74-79-3
Arsen (As) 1ppm max.
pH 11.4
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Identifizierung Pass Test
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.0 %
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Sonstige Aminosäuren Not Detected
Summenformel C6H14N4O2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer MFCD00002635
Glührückstand 0.1% max.
Spezifische Drehung 26.9 to 27.9° (+ or -)
Merck Index 15, 770
Lösungszustand (%T) 98% min.
Synonym l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
Alpha-Vektor Arginine
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.20
Menge 100 g
PubChem CID 6322
ChEBI CHEBI:16467
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98.5 to 101.0%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Arginine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.