missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress L-Asparaginase

Artikelnummer. 16489668
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16489668 10 mg 10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16489668

Marke: MedChemExpress HYP1923

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress L-Asparaginase (L-ASNase) is a deamidating enzyme that catalyses the hydrolysis of L-asparagine and L-glutamine, and can be used for the research of acute lymphoblastic leukemia. L-Asparaginase depletes L-asparagine from plasma resulting in inhibition of RNA and DNA synthesis with the subsequent blastic cell apoptosis.

Spezifikation

Reinheit 99.0%
CAS 9015-68-3
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Produkttyp Peptides
Menge 10 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit 0.1 M HCL : 50 mg/mL (ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 50°C)
Synonym L-​ASNase
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.