Learn More
L-Asparaginsäure-1-methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid 1-methyl ester |
| Schmelzpunkt | 186°C (decomposition) |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 2080763 |
| IUPAC-Name | (3S)-3-amino-4-methoxy-4-oxobutansäure |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 147.13 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |