Learn More
L-Asparaginsäure 4-Cyclohexylester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460539
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15460539 5 g 5 Gramm
15470539 25 g 25 Gramm
15480539 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15460539
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63707.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112259-66-2
Summenformel C10H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD00190762
InChI-Schlüssel IJAPBBOAGRLKMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym h-asp ochex-oh, h-asp ochx-oh, l-aspartic acid beta-cyclohexyl ester, 2s-2-amino-4-cyclohexyloxy-4-oxobutanoic acid, ambotzhaa5960, pubchem18997, l-aspartic acid b-cyclohexyl ester, h-asp ochex-oh hydrochloride salt
PubChem CID 14283862
IUPAC-Name 2-Amino-4-(Cyclohexyloxy)-4-Oxobutansäure
SMILES NC(CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid 4-cyclohexyl ester
Menge 5 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest