Learn More
L-Asparaginsäure 4-Methylester Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408738
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15408738 1 g 1 Gramm
15418738 5 g 5 Gramm
15467116 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15408738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62172.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16856-13-6 | C5H10ClNO4 | 183.588 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16856-13-6
Summenformel C5H10ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.588
MDL-Nummer MFCD00038972
InChI-Schlüssel QRBMPUYOGOCYDJ-DFWYDOINSA-N
Synonym h-asp ome-oh.hcl, l-aspartic acid beta-methyl ester hydrochloride, s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, h-asp ome-oh hcl, 4-methyl l-aspartate hydrochloride, s-2-amino-succinic acid 4-methyl ester hydrochloride, 2s-2-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid hydrochloride, l-aspartic acid 4-methyl ester hcl, aspartic acid, 4-methylester, hydrochloride, l-aspartic acid, 4-methyl ester, hydrochloride
PubChem CID 12832742
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-methoxy-4-oxobutansäurehydrochlorid
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid 4-methyl ester hydrochloride
Beilstein 3628668
Menge 1 g
Formelmasse 183.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest