missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure-Dimethylester-Hydrochlorid, 98 %

Artikelnummer. p-7043171
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15437169

Marke: Thermo Scientific Chemicals J65983.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 32213-95-9 | C6H12ClNO4 | 197.615 g/mol

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (fast transparent) und Methanol.

Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32213-95-9
Summenformel C6H12ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.615
MDL-Nummer MFCD00038878
InChI-Schlüssel PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Synonym h-asp ome-ome hcl, l-aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl l-aspartate hydrochloride, h-asp ome-ome.hcl, methyl aspartic acid hydrochloride, s-dimethyl 2-aminosuccinate hydrochloride, aspartic acid dimethyl ester hydrochloride, l-aspartic acid dimethyl ester hydro-chloride, s-aminosuccinic acid dimethyl ester hydrochloride, dimethyl aspartic acid hydrochloride
PubChem CID 2734892
IUPAC-Name Dimethyl (2S)-2-Aminobutandioat; Hydrochlorid
SMILES COC(=O)CC(C(=O)OC)N.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency) and methanol.
Menge 5 g
Formelmasse 197.62
Optische Drehung +15° (c=1 in Methanol)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt