Learn More
L-Asparaginsäure-Dimethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3OC(O)CH2CH(NH2)C(O)OCH3·HCl |
| Spezifische Drehung | +13° to +17° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH) |
| Spezifischer Drehzustand | +15° (20°C c=1,Chloroform) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 197.62 |
| Mehr anzeigen |