Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Asparaginsäure Mononatriumsalz Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. p-7026358
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11476016 100 g 100 Gramm
11486016 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11476016
Marke: Thermo Scientific Chemicals B22321.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 323194-76-9 | C4H8NNaO5 | 173.10 g/mol
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate is used as a principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäure-Mononatriumsalz-Monohydrat wird als Hauptneurotransmitter für die schnelle synaptische Anregung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 323194-76-9
Summenformel C4H8NNaO5
Molekulargewicht (g/mol) 173.10
MDL-Nummer MFCD00152960
InChI-Schlüssel PPTHNBYUFXSJPS-UHFFFAOYNA-M
Synonym sodium l-aspartate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate, sodium aspartate monohydrate, sodium l-aspartate monohydrate, s-2-aminobutanedioic acid sodium salt, l-aspartic acid monosodium salt monohydrate, l-aspartic acid, monosodium salt, monohydrate, sodium +-aspartate hydrate, l-aspartic acid sodium salt monohydrate tlc, l-aspartic acid sodium salt monohydrate nt
PubChem CID 23679051
SMILES O.[Na+].NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water.
IUPAC-Name Natrium-2-Amino-3-Carboxypropanoat-Hydrat
Menge 100 g
Formelmasse 173.11 (155.10 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%