Learn More
L-beta-Prolin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464288
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464288 250 mg 250 Milligramm
15454288 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57895.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 72580-53-1 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
It is an agrochemical and pharmacetical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um ein agrochemisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72580-53-1
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.132
MDL-Nummer MFCD06738463
InChI-Schlüssel JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, s-+-pyrrolidine-3-carboxylic acid, l-beta-proline, 3s-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3s, s-pyrrolidine-3-carboxylicacid, s-beta-proline, s-, a-proline, pubchem11126
PubChem CID 1501969
IUPAC-Name (3S)-pyrrolidin-3-Carbonsäure
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-beta-Proline
Schmelzpunkt 185°C to 191°C
Beilstein 3537293
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 115.13
Optische Drehung +18° (c=2 in Water)
Reinheit (%) ≥98%