Specifications
| Chemischer Name oder Material | L(-)-Borneol |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 204°C to 208°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Flammpunkt | 65°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 06,72 |
| Show More |
Safety and Handling
- L(-)-Borneol
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.