Learn More
L(-)-Campher, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10637062
Marke: Thermo Scientific Acros 108190100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 464-48-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 464-48-2
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
InChI-Schlüssel DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
Synonym --camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
PubChem CID 444294
ChEBI CHEBI:15397
IUPAC-Name (1S,4S)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Camphor
Schmelzpunkt 178.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 204.0°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 07, 134
Merck Index 15, 1734
Spezifische Drehung − 32.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/800mL water (25°C) (giving a colloidal solutio. Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 98%
Güte Technisch
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Camphor
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.