Learn More
MedChemExpress L-Carnosine
Artikelnummer. 16499366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16499366 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16499366 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYW013494
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress L-Carnosine is a dipeptide of the amino acids beta-alanine and histidine and has the potential to suppress many of the biochemical changes that accompany aging.
Spezifikation
Reinheit 98.0%
CAS 305-84-0
Inhalt und Lagerung Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekulargewicht 226.23 g/mol
Produkttyp Natural Products
Menge 100 mg
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit H2O : 83.33 mg/mL (368.34 mM∣Need ultrasonic)