missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Citrullin, 99.3 %, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 11413350 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11413350 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11413350 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210139780

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 372-75-8
Summenformel C6H13N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00064397
InChI-Schlüssel RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Synonym L-Citrullin, Citrullin, delta-Ureidonorvalin, Sitrullin, n5-Carbamoyl-L-Ornithin, n5-Aminocarbonylornithin, n-delta-Carbamylornithin, Citrullin, l, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Citrullin
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99.3 %
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)pentansäure
Menge 100 g
Formelmasse 175.19
Physikalische Form Kristallpulver
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.