missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Cyclopentylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15439258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439258 1 g 1 Gramm
15459258 250 mg 250 Milligramm
15449258 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15439258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62776.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2521-84-8 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2521-84-8
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.186
MDL-Nummer MFCD03788076
InChI-Schlüssel XBPKRVHTESHFAA-LURJTMIESA-N
Synonym l-cyclopentylglycine, s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid, 2-cyclopentyl-l-glycine, h-cyclopentyl-gly-oh, l-beta-cyclopentylglycine, 2s-amino cyclopentyl ethanoic acid, h-l-cpg-oh, s-2-cyclopentylglycine, s-amino-cyclopentyl-acetic acid, 2s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid
PubChem CID 10374564
IUPAC-Name (2S)-2-amino-2-cyclopentyl-Essigsäure
SMILES C1CCC(C1)C(C(=O)O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Cyclopentylglycine
Menge 1 g
Formelmasse 143.18
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.