Learn More
L-Cyclopentylglycin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449258 5 g 5 Gramm
15459258 250 mg 250 Milligramm
15439258 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62776.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2521-84-8 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2521-84-8
Summenformel C7H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 143.186
MDL-Nummer MFCD03788076
InChI-Schlüssel XBPKRVHTESHFAA-LURJTMIESA-N
Synonym l-cyclopentylglycine, s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid, 2-cyclopentyl-l-glycine, h-cyclopentyl-gly-oh, l-beta-cyclopentylglycine, 2s-amino cyclopentyl ethanoic acid, h-l-cpg-oh, s-2-cyclopentylglycine, s-amino-cyclopentyl-acetic acid, 2s-2-amino-2-cyclopentylacetic acid
PubChem CID 10374564
IUPAC-Name (2S)-2-amino-2-cyclopentyl-Essigsäure
SMILES C1CCC(C1)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cyclopentylglycine
Menge 5 g
Formelmasse 143.18
Reinheit (%) 95%