Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cystein, ≥98 %
Artikelnummer. p-7080760
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11488643 50 g 50 Gramm
11498643 250 g 250 Gramm
11478643 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11488643
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10435.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
L-Cystein wird als Vorläufer in Lebensmitteln, pharmazeutischen und Körperpflegeprodukten verwendet. Es ist aktiv an der Herstellung von Aromen wie Fleischgeschmack beteiligt, die durch Reaktion mit Zucker gewonnen werden. Wird auch zur Spaltung von Disulfidbindungen im Keratin der Haare verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle als wichtiger Rohstoff für die Herstellung von N-Acetyl-L-Cystein, S-Carboxymethyl-L-Cystein und L-Cystein-Basis. Sein Derivat, N-Acetyl-L-Cystein, wird als Nahrungsergänzung verwendet. Sie dient als Gegenmittel gegen die Überdosis von Acetaminophen und verhindert Leberversagen. Sie schützt die Nerven vor Oxidation und verhindert so Krankheiten wie Alzheimer und Parkinson. Als essentielle Aminosäure wurde sie als Futtermittel speziell für Schafe verwendet, die für das Wachstum von Wolle verantwortlich sind.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Essigsäure und wässrigem Ammoniak. Unlöslich in Äther, Aceton, Ethylacetat, Benzol, Kohlenstoffdisulfid und Kohlenstofftetrachlorid
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52-90-4
Summenformel C3H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 121.154
MDL-Nummer MFCD00064306
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonym l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
PubChem CID 5862
ChEBI CHEBI:17561
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-sulfanylpropansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Cysteine
Schmelzpunkt ∽220°C (decomposition)
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetic acid and aqueous ammonia. Insoluble in ether,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride
Menge 50 g
Formelmasse 121.16
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) ≥98%